Microtubes, prepared
Lieferant: SARSTEDT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
41.1378.005 41.1505.005 41.1503.005 41.1504.005 41.1395.005 41.1500.005 41.1350.005 41.1392.005 41.1393.005 41.1394.005 41.1501.005 41.1506 41.1506.002 41.1506.005 41.1395.100
SARS41.1378.005EA 382 EUR InStock
SARS41.1378.005 SARS41.1505.005 SARS41.1503.005 SARS41.1504.005 SARS41.1395.005 SARS41.1500.005 SARS41.1350.005 SARS41.1392.005 SARS41.1393.005 SARS41.1394.005 SARS41.1501.005 SARS41.1506 SARS41.1506.002 SARS41.1506.005 SARS41.1395.100
Microtubes, prepared
Röhrchen Mikroröhrchen
PP, translucent with PP screw cap.
  • Type of preparation: Trisodium citrate solution
  • With paper label
  • Graduated
  • Recommended centrifugation: 1800×g
With screw cap or push-on cap.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..