Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Biohazard-Beutel

Lieferant: SARSTEDT

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

86.1197 86.1198 86.1199 86.1201 86.1202 86.1203 86.1203.103 86.1204 86.1200
SARS86.1197EA 106 EUR InStock
SARS86.1197 SARS86.1198 SARS86.1199 SARS86.1201 SARS86.1202 SARS86.1203 SARS86.1203.103 SARS86.1204 SARS86.1200
Biohazard-Beutel
Beutel Entsorgungsbeutel
Diese Entsorgungsbeutel eignen sich ideal für die Aufbewahrung und Entsorgung kontaminierter Verbrauchsmaterialien aus Laboren und Krankenhäusern. Ein 50 µm dicker Polypropylenbeutel mit einer haltbaren breiten Bodennaht sorgt für eine gute Reiß- und Durchstoßfestigkeit. Wegen der dadurch verbundenen Verletzungsgefahr dürfen keine scharfen oder spitzen Gegenstände in die Beutel gesteckt werden.

  • Strapazierfähiges Folienmaterial (50 µm) für mehr Sicherheit
  • Reduziertes Abfallvolumen
  • Für die Heißdampfsterilisation im Autoklaven von 121 °C bis ca. 134 °C geeignet

Achtung! Bitte beachten: Für eine vollständige Sterilisation müssen die Entsorgungsbeutel während des Autoklavierens immer geöffnet bleiben.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge