Filterkapseln, Sartofluor®
Lieferant: Sartorius
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5185307T9-SS-A 5181307T4-OO-B 5185307T7-OO-A 5185307T9-OO-A 5185307T7-SS-A 5185307T9-SO-A 5185307T7-SO-A 5181307T4-SO-B
SARP5185307T9-SS-AEA 984 EUR InStock
SARP5185307T9-SS-A SARP5181307T4-OO-B SARP5185307T7-OO-A SARP5185307T9-OO-A SARP5185307T7-SS-A SART5185307T9-SO-A SARP5185307T7-SO-A SARP5181307T4-SO-B
Filterkapseln, Sartofluor®
Filter Membranfilterkapseln
Sartofluor® MidiCaps® und Kapseln sind eigenständige, gebrauchsfertige Sterilfiltereinheiten für die Sterilfiltration in der Pharma- und Biotechnologieindustrie. Ihre einzigartige hydrophobe PTFE-Membran eignet sich ideal zur Partikelentfernung und Sterilfiltration von Gasen sowie zur Filtration hochaggressiver Flüssigkeiten wie Lösungsmittel, Säuren und Basen.
  • Einfach zu verwenden
  • Flexibel und kostensparend
  • Hervorragende Durchflussraten für Gase und Flüssigkeiten bei niedrigem Differenzdruck
PTFE-Membran; Stützflies, Kern und Endkappen: PP; O-Ringe: EPDM; Gehäuse: PP; Füllglocke: PC
Sartofluor® MidiCaps und Kapseln werden gemäß einem nach ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagementsystem entworfen, entwickelt und hergestellt. Für die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen steht ein Validierungsleitfaden zur Verfügung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge