Glas-Mikrofaserfilter, Sorte MG 550-HA Rundfilter, Durchmesser 47 mm Verpackungseinheit: 100 Stck Flchenbezogene Masse: 65 g/m Dicke: 0,30 mm Partikel-Retention: 1,5 m Durchlssigkeit 0,3 m: < 0,02 % Temperaturbestndigkeit bis 550C 1 * 100 ST
Lieferant: SARTORIUS
Glas-Mikrofaserfilter, Sorte MG 550-HA Rundfilter, Durchmesser 47 mm Verpackungseinheit: 100 Stck Flchenbezogene Masse: 65 g/m Dicke: 0,30 mm Partikel-Retention: 1,5 m Durchlssigkeit 0,3 m: < 0,02 % Temperaturbestndigkeit bis 550C 1 * 100 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Glas-Mikrofaserfilter, Sorte MG 550-HA Rundfilter, Durchmesser 47 mm Verpackungseinheit: 100 Stück Flächenbezogene Masse: 65 g/m² Dicke: 0,30 mm Partikel-Retention: 1,5 µm Durchlässigkeit 0,3 µm: < 0,02 % Temperaturbeständigkeit bis 550°C 1 * 100 ST SARTFT-3-01147-047 1 * 100 ST
Hersteller-Artikelnummer:: FT-3-01147-047
Lokale Artikelnummer:: SARTFT-3-01147-047
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder