Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Qualitative Filterpapiere, technisch, gekreppt

Lieferant: Sartorius

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

FT-2-483580580 FT-2-342580580 FT-4-423-125 FT-3-423-090 FT2-335-580580 FT-3-423-240 FT-3-335-125 FT-3-423-185 FT-3-423-150 FT-3-335-270 FT-3-335-150 FT-3-335-110 FT-3-335-185 FT-4-423-185 FT-4-423-385 FT-4-423-320 FT-4-423-240 FT-4-423-150 FT-4-423-270 FT-3-314-150 FT-3-314-090 FT-4-423-110 FT-2-354580580 FT-2-423580580 FT-4-483-185 FT-4-480-150 FT-2-314580580 FT-4-483-500 FT-3-342-125 FT-3-354-185 FT-3-354-240 FT-3-354-320 FT-3-423-110 FT-3-423-125 FT-4-483-240 FT-3-480-185 FT-3-314-110 FT-3-480-125 FT-3-335-090 FT-3-335-190 FT-3-335-200 FT-3-480-150 FT-3-314-070 FT-3-314-240 FT-3-314-385 FT-4-335-125 FT-4-335-240 FT-4-335-320 FT-4-423-500 FT2-480-580580
515-1613EA 489 EUR InStock
515-1613 515-1623 SARTFT-4-423-125 SARTFT-3-423-090 512-0536 SARTFT-3-423-240 SARTFT-3-335-125 SARTFT-3-423-185 SARTFT-3-423-150 SARTFT-3-335-270 SARTFT-3-335-150 SARTFT-3-335-110 SARTFT-3-335-185 SARTFT-4-423-185 SARTFT-4-423-385 SARTFT-4-423-320 SARTFT-4-423-240 SARTFT-4-423-150 SARTFT-4-423-270 SARTFT-3-314-150 SARTFT-3-314-090 SARTFT-4-423-110 SARTFT-2-354580580 SARTFT-2-423580580 SARTFT-4-483-185 SARTFT-4-480-150 SARTFT-2-314580580 SARTFT-4-483-500 SARTFT-3-342-125 SARTFT-3-354-185 SARTFT-3-354-240 SARTFT-3-354-320 SARTFT-3-423-110 SARTFT-3-423-125 SARTFT-4-483-240 SARTFT-3-480-185 SARTFT-3-314-110 SARTFT-3-480-125 SARTFT-3-335-090 SARTFT-3-335-190 SARTFT-3-335-200 SARTFT-3-480-150 SARTFT-3-314-070 SARTFT-3-314-240 SARTFT-3-314-385 SARTFT-4-335-125 SARTFT-4-335-240 SARTFT-4-335-320 SARTFT-4-423-500 SARTFT2-480-580580
Qualitative Filterpapiere, technisch, gekreppt
Filter Filterpapiere Qualitatives Filterpapier
Diese Filterpapiere werden für Routineanalysen wie Klärung, Stoffbestimmung, aber auch als Scheiben mit Mittelloch für technische Anwendungen eingesetzt. Sorten mit Nassberstwiderstand >30 kPa werden als nassfest bezeichnet und sind daher
geeignet für Druck- oder Vakuumfiltration.

Sie bestehen aus raffiniertem Zellstoff und Linter mit >95% Alpha-Cellulose und sind sehr rein mit einem Aschegehalt zwischen <0,1 bis 0,15%.

Sorte 5 H/N: Sehr schnelle Filtriergeschwindigkeit, weite Poren. Zur Filterung von ätherischen Ölen.
Sorte 37/N: Sehr schnelle Filtriergeschwindigkeit, weite Poren.
Sorte FT 55: Sehr schnelle Filtriergeschwindigkeit. Zur schnellen Klärung von groben Schadstoffen oder Verunreinigungen; galvanische Bäder; zur Verwendung als Artikulationspapier für Zahnabdrucklöffel.

Sorte 1602/N: Sehr schnelle Filtriergeschwindigkeit. Allzweck-Filterpapiere für eine noch schnellere Klärung als bei der Sorte 603 und vor der Durchführung weniger kritischer Analysen hochviskoser Lösungen.
Sorte 39/N: Sehr schnelle Filtriergeschwindigkeit, weite Poren. Wird zur Filterung von Frittierölen und Essig verwendet.
Sorte 603/N: Schnelle Filtriergeschwindigkeit. Wird für Zuckersäfte; Zuckerlösungen; Klärfiltration von geklärten, getrockneten Zuckerrübenschnitzel und von Rübenzuckerextrakten verwendet.

Sorte 6 S/N: Mittelschnelle Filtriergeschwindigkeit. Verwendung als Vorfilter für Transformatorenöl.
Sorte 601/N: Mittelschnelle Filtriergeschwindigkeit.
Sorte 17/N: Mittelschnelle Filtriergeschwindigkeit. Wird zur Feinfilterung von Teer verwendet.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge