General use vial, Screw neck, external thread, 3,00 ml, PA, Ø×H: 17,3×26,4 mm, Flacher Boden, Unsteril, Cap included: Nein, Cap Size: 23 mm
Lieferant: SAVILLEX CORPORATION
General use vial, Screw neck, external thread, 3,00 ml, PA, Ø×H: 17,3×26,4 mm, Flacher Boden, Unsteril, Cap included: Nein, Cap Size: 23 mm
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Deckel separat bestellen, Best.-Nr. 600-023-01 1 * 1 ST SAVI200-003-20 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 200-003-20
Lokale Artikelnummer:: SAVI200-003-20
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder