Tork Hautpflegespender – mit Intuition™-Sensor
Lieferant: Essity
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
561608
SCAA561608EA 178 EUR InStock
SCAA561608
Tork Hautpflegespender – mit Intuition™-Sensor
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Der Tork Hautpflegespender mit Intuition™-Sensor im Elevation-Design bietet nicht nur Platz für eine große Auswahl an Tork Hautpflegeprodukten in versiegelten Flaschen, sondern hinterlässt auch einen bleibenden Eindruck bei Ihren Gästen.
  • Sensorgesteuerte, berührungslose Abgabe verringert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Für alle: Bewährtes benutzerfreundliches Design durch unabhängiges Zertifikat* – fördert gute Handhygiene für alle Benutzer, sogar Kinder und ältere Menschen
  • Reduziert den Zeitaufwand des Reinigungspersonals: Zertifiziertes, müheloses Nachfüllen* in weniger als 10 s
  • Hohe Kapazität, reduziert Abfall: Hilft, den Verbrauch um bis zu 50% zu senken
  • B×T×H: 112×128×278 mm
Hilft, eine gute Hygiene sicherzustellen: Werkseitig versiegelte Flasche mit einer neuen Pumpe für jede Nachfüllung hilft, das Kontaminationsrisiko zu verringern und die Formulierungen bis zum Benutzer zu schützen.
Seine berührungslose Abgabe gewährleistet eine gute Handhygiene für alle Benutzer. Elevation-Spender zeichnen sich durch ein funktionales und modernes Design aus, das jede Umgebung aufwertet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge