Chromatographiesäulen, Flex-Column®, KIMBLE®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SP420400-0710 SP420400-2510 SP420401-1020 SP420401-1030 SP420401-2510 SP420400-1520 SP420400-2520 SP420400-1530 SP420401-0715 SP420400-2575 SP420401-1005 SP420401-1011 SP420400-2530 SP420400-0720 SP420401-1530 SP420400-1020 SP420400-1510 SP420400-1030 SP420400-1015 SP420401-0720 SP420401-0730 SP420401-2520 SP420401-2530 SP420401-2515
SCERSP420400-0710EA 0 EUR InStock
SCERSP420400-0710 SCERSP420400-2510 SCERSP420401-1020 SCERSP420401-1030 SCERSP420401-2510 SCERSP420400-1520 SCERSP420400-2520 SCERSP420400-1530 SCERSP420401-0715 SCERSP420400-2575 SCERSP420401-1005 SCERSP420401-1011 SCERSP420400-2530 SCERSP420400-0720 SCERSP420401-1530 SCERSP420400-1020 SCERSP420400-1510 SCERSP420400-1030 SCERSP420400-1015 SCERSP420401-0720 SCERSP420401-0730 SCERSP420401-2520 SCERSP420401-2530 SCERSP420401-2515
Chromatographiesäulen, Flex-Column®, KIMBLE®
Chromatographiesäulen
Diese wirtschaftlichen Säulen bestehen aus Polypropylen-Reservoirs und Säulenauslässen, die fest mit einem Borosilikatglas-Zylinder verbunden sind, gegossenen PP-Endkappen und HDPE-Fritten. Sie verfügen außerdem über Luer-Lock-Einlass- und Auslassanschlüsse für eine optimierte Verbindung.
  • Einfacher Anschluss an ein Niederdruck-Chromatographiesystem
  • Ideal für Gelfiltration, Ionenaustausch, Affinitäts- und Adsorptionschromatographie
PP-Trichter für Packungsreservoirs sind für die initiale Säulenpackung oder als kleine Pufferreservoirs vorgesehen. Die Glas-Packungsreservoirs sind ideal zum Packen von Säulen mit Gel-Slurries oder als Pufferreservoirs in der Gravity-Flow-Chromatographie. Die Glas-Reservoirs sind mit einer oberen Kappe aus PP mit männlichem Luer-Lock-Anschluss ausgestattet.
Durchflussadapter ermöglichen eine einfache Anpassung des Säulenbettvolumens und bieten eine verbesserte Säulenleistung und Chromatogramm-Auflösung. Die Durchflussadapter bestehen aus einer PTFE-Eluent-Kanüle, einem Delrin® Körper, einer Viton® O-Ring-Dichtung und einer 20-µm-PE-Fritte.
Bestellinformation: Jeder Durchflussadapter wird mit einer Ersatz-Fritte geliefert; weitere Ersatzteile sind ebenfalls erhältlich.
Achtung! Bitte beachten: Unter Druck stehende Glaswaren sollten stets mit geeigneter Sicherheitsabschirmung verwendet werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge