Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zentrifugenröhrchen, Einweg, ungraduiert, mit Schraubgewinde, KIMBLE®

Lieferant: DWK Life Sciences

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

SP73785-15 SP73785-10 SP73785-5 SP73785-50
SCERSP73785-15EA 348 EUR InStock
SCERSP73785-15 SCERSP73785-10 SCERSP73785-5 SCERSP73785-50
Zentrifugenröhrchen, Einweg, ungraduiert, mit Schraubgewinde, KIMBLE®
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Borosilikatglas 3.3., geringer Gehalt an extrahierbaren Substanzen.

  • Mit konischem Boden bei Größen 5, 10 und 15 ml
  • Mit patronenspitzenförmiger Nase (bullet nose) bei Größe 50 ml
  • Chemikalien- und temperaturbeständige Kappen halten Zentrifugation bis 2980×g stand
  • Röhrchen sind für eine saubere und sichere Aufbewahrung auf modularen Tabletts in Kunststoff-Schrumpffolie verpackt

Zertifizierungen: Glas entspricht Anforderungen von USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A.

Bestellinformation: Verschlüsse sind separat zu bestellen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge