Tissue grinders, Pellet Pestle®, KIMBLE®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SP749515-0000 SP749515-5000 SP749516-0500
SCERSP749515-0000EA 301 EUR InStock
SCERSP749515-0000 SCERSP749515-5000 SCERSP749516-0500
Tissue grinders, Pellet Pestle®, KIMBLE®
Homogenisatoren Gewebehomogenisatoren
Pellet pestles with a stainless steel shaft/CTFE tips.
  • Reusable pellet pestles for microcentrifuge and centrifuge tubes
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge