Ultrospec 7500 UV-Vis-Spektralphotometer
Lieferant: BIOCHROM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
80-2140-60
SCLI80-2140-60EA 12870 EUR InStock
SCLI80-2140-60
Ultrospec 7500 UV-Vis-Spektralphotometer
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Als einfach zu bedienendes Instrument mit erweiterter Leistung und Funktionalität ist der Ultrospec 7500 perfekt für jedes viel beschäftigte Labor, in akademischen Umgebungen bis hin zu GLP-Produktionsstätten.
  • Einfach zu bedienender, symbolgesteuerter Touchscreen mit echter „Plug-and-Play“-Einrichtung
  • Automatisches 8-Zellen-Probenkarussell im Lieferumfang enthalten
  • Robust, kompakt und zuverlässig für allgemeine oder stark regulierte Laboranwendungen
  • Kann mit der PC-Steuerungssoftware Resolution CFR aufgerüstet werden, um 21 CFR Part 11 zu entsprechen
  • Hat Methoden zur DNA-, RNA-, Oligo- und Proteinquantifizierung sowie zur Überprüfung der Probenreinheit gespeichert
  • Vorinstallierte Methoden für allgemein verfügbare Fluoreszenzfarbstoffe für vorherige Proben
  • Screenshot-Funktion zum einfachen Erfassen und Exportieren von Ergebnissen
  • 800×480 Pixel, hintergrundbeleuchtetes Farb-LCD-Touchscreen
  • Xenon-Blitzlampe für längere Lebensdauer und geringere Betriebskosten
Kombiniert grundlegende Messmodi mit verbesserter Softwarefunktionalität und Möglichkeiten zur Methodenentwicklung.
Zubehörinformationen: Für Labore, die noch eine Papierkopie der Ergebnisse benötigen, ist für den ULTROSPEC 7500 Thermodruckerzubehör (separat) erhältlich. Drucken Sie die Ergebnisse von Ihrem Ultrospec 7500 aus, um eine Papierkopie des Protokolls zu erstellen oder sie einfach in Ihr Laborbuch einzukleben.
Bestellinformation: Die Resolution CFR-Software für die vollständige Einhaltung von 12 CFR Part 11 ist auf Anfrage erhältlich. IQ/OQ auf Anfrage erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge