Biochrom Biowave 3 mit Drucker
Lieferant: BIOCHROM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
80-3007-33
SCLI80-3007-33EA 7800 EUR InStock
SCLI80-3007-33
Biochrom Biowave 3 mit Drucker
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Die Biowave 3-Serie bietet alle Vorteile und Funktionen eines Life Science-Spektralphotometers für die Forschung mit robustem Design und angemessenen Kosten, was sie auch perfekt für Studenten macht.
  • Split-Beam (RBC) UV/Vis-Spektralphotometer 190 bis 1100 nm (3/5 nm Bandbreite)
  • Vorprogrammierte Methoden für DNA, RNA, Oligos, Proteine ​​und Zelldichte
  • Nukleinsäure-Scans zur Reinheitsprüfung
  • Kleinvolumenfähigkeit mit Mikrovolumenküvetten
  • Neuartige Optik mit einer Xenonquelle für lange Lampenlebensdauer und niedrige Betriebskosten
  • Leicht und stapelbare
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..