Präzisions-Thermometer, Stabform ASTM 6 C, IP 2 C Low Cloud and Pour, Kapillarform: gelbbelegt rund Anzeigeflüssigkeit: Toluol rot, Messbereich: -80+20°C in 1°C, Eintauchtiefe: 76 mm, Gesamtlänge: 225 mm, mit DAkkS-Kalibrierung 1 * 1 ST
Lieferant: SCHNEIDER LUDWIG
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Präzisions-Thermometer, Stabform ASTM 6 C, IP 2 C Low Cloud and Pour, Kapillarform: gelbbelegt rund Anzeigeflüssigkeit: Toluol rot, Messbereich: -80+20°C in 1°C, Eintauchtiefe: 76 mm, Gesamtlänge: 225 mm, mit DAkkS-Kalibrierung 1 * 1 ST SCNL1202006/04/3P 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 1202006/04/3P
Lokale Artikelnummer:: SCNL1202006/04/3P
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder