Präzisions-Thermometer, Stabform ASTM S18 C-11 - ACCU-SAFE -, Kapillare weiß belegt rund, blaue Füllung, Messbereich: +34+42°C in 0. 1°C, Eintauchtiefe total, Gesamtlänge 300 mm, mit DAkkS-Kalibrierung 1 * 1 ST
Lieferant: SCHNEIDER LUDWIG
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Präzisions-Thermometer, Stabform ASTM S18 C-11 - ACCU-SAFE -, Kapillare weiß belegt rund, blaue Füllung, Messbereich: +34+42°C in 0. 1°C, Eintauchtiefe total, Gesamtlänge 300 mm, mit DAkkS-Kalibrierung 1 * 1 ST SCNL1202018S/04/3P 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 1202018S/04/3P
Lokale Artikelnummer:: SCNL1202018S/04/3P
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder