Präzisions-Dichte-Aräometer Typ L 50-090, Messbereich: 0.900-0.950 in 0.0005 gr/cm3 Gesamtlänge: 335 mm ohne Thermometer Bezugstempe ratur: 20°C, mit DAkkS-Kalibrierung 1 * 1 ST
Lieferant: SCHNEIDER LUDWIG
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Präzisions-Dichte-Aräometer Typ L 50-090, Messbereich: 0.900-0.950 in 0.0005 gr/cm3 Gesamtlänge: 335 mm ohne Thermometer Bezugstempe ratur: 20°C, mit DAkkS-Kalibrierung 1 * 1 ST SCNL3132007/04/3P 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 3132007/04/3P
Lokale Artikelnummer:: SCNL3132007/04/3P
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder