Präzisions-Saccharimeter
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3292108S 3292109S 3292110S 3292107S 3292111S 3292112S 3292113S
SCNL3292108SEA 130 EUR InStock
SCNL3292108S SCNL3292109S SCNL3292110S SCNL3292107S SCNL3292111S SCNL3292112S SCNL3292113S
Präzisions-Saccharimeter
Aräometer
Saccharimeter für Bier und Bierwürze nach Plato mit Thermometer mit blauer Füllung.
  • Kalibrierfähig
Fehlergrenze: ±0,1 °Plato
Bezugstemperatur: 20 °C
Bestellinformation: Auf Anfrage mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
Verpackung: In einer Vierkant-Kunststoffhülse.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge