Glasfaser Ringlichter
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
157066 157081 157086
SCOC157066EA 652 EUR InStock
SCOC157066 SCOC157081 SCOC157086
Glasfaser Ringlichter
Beleuchtung Ringlichter
Glasfaser Ringlichter sind als Sechspunkt-, Kranzform- oder Dunkelfeldversion mit spezifischen Vorteilen erhältlich. Für alle Ringlichter stehen Adapter für eine Auswahl an Objektivserien zur Verfügung. Ringlichter werden für intensive, homogene und schattenfreie Ausleuchtungen verwendet.
  • Lässt sich mit einer Schraube direkt am Objektiv befestigen
  • Robustes, schwarzes, eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Glasfaserbündel durch eine flexible Metall-PVC Ummantelung geschützt
  • Kräftiges Weißlicht dank der Verwendung von SCHOTT PURAVIS ® Glasfasern
Ringförmige Lichter bieten eine absolut schattenfreie Ausleuchtung. Sechspunktringlichter sind eine kostengünstige Alternative zu kranzförmigen Ringlichtern. Dunkelfeldringlichter bieten die Ausleuchtung von leuchtenden und reflektierenden Oberflächen aus niedrigen Winkeln.
Bestellinformation: Kaltlichtquellen müssen separat bestellt werden.
Lieferumfang: Auslieferung ohne Kaltlichtquelle.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge