Platinelektrode, ScienceLine
Lieferant: SI Analytics
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
285103553
SCOI285103553EA 215 EUR InStock
SCOI285103553
Platinelektrode, ScienceLine
Elektroden Elektroden, sonstige
Einzel-Platinelektrode, mit Glasschaft und ringförmigem Sensor (Ø 6 mm). Für Titrationsanwendungen.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge