Metall-Einstabmessketten Pt 8281 HD. Wartungsarme Redox-Einstabmesskette, Glasschaft, KPG-Ringspalt-Diaphragma, Referid®-Elektrolyt, Silamid®-Ableitung, Sensor Platinronde 6 mm Ø, Schraubsteckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, 2...13 pH, -5...+100 °C 1 * 1 ST
Lieferant: SI Analytics
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Metall-Einstabmessketten Pt 8281 HD. Wartungsarme Redox-Einstabmesskette, Glasschaft, KPG-Ringspalt-Diaphragma, Referid®-Elektrolyt, Silamid®-Ableitung, Sensor Platinronde 6 mm Ø, Schraubsteckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, 2...13 pH, -5...+100 °C 1 * 1 ST SCOI285112414 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 285112414
Lokale Artikelnummer:: SCOI285112414
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder