DURAN® Rührstäbe, Glas
Lieferant: Schott AG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1026637 1026631 1026554 1026556 1026557 1026558 1026559 1026560 1026562 1026563 1026564 1026566 1026633 1026641 1026674 1027002 1027003 1027004
SCOR1026637EA 1160 EUR InStock
SCOR1026637 SCOR1026631 SCOR1026554 SCOR1026556 SCOR1026557 SCOR1026558 SCOR1026559 SCOR1026560 SCOR1026562 SCOR1026563 SCOR1026564 SCOR1026566 SCOR1026633 SCOR1026641 SCOR1026674 SCOR1027002 SCOR1027003 SCOR1027004
DURAN® Rührstäbe, Glas
Rührer Rührstäbe
Sehr lange Glasstäbe aus Borosilikatglas 3.3.
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Hohe hydrolytische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Hohe Temperaturschockbeständigkeit
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge