Laborflaschen, Enghals, mit Hochtemperaturverschlüssen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
218012417 218013619 218014418 218015414 218011712 218016316 218017312 218018617
215-4127EA 15.8 EUR InStock
215-4127 215-4128 215-4129 215-4130 SCOT218011712 215-4131 215-4132 215-4133
Laborflaschen, Enghals, mit Hochtemperaturverschlüssen, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
Die original DURAN® Laborflaschen werden aus klarem DURAN®-Borosilikatglas 3.3 hergestellt, das für seine hervorragende thermische Leistung und hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist.
  • Graduiert in Natur
  • Geeignet für Sterilisation mit trockener Hitze
Das Vorhandensein eines permanenten Rückverfolgbarkeitscodes auf jeder Flasche ermöglicht die vollständige Rückverfolgbarkeit der Charge. Die Zugabe von 30% Glasfaserverstärkung zum PBT-Harz erhöht die Steifigkeit, Zugfestigkeit und Schlagfestigkeit der Schraubkappe.
Zertifizierungen: Entspricht USP/EP Typ I und internationalen Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln wie (EU) Nr. 10/2011.
Lieferumfang: Geliefert mit PBT-Kappe mit PTFE-beschichteter Silikoneinlage und ETFE-Ausgießringen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge