Färbekasten nach Hellendahl, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
233150002
SCOT233150002EA 279 EUR InStock
SCOT233150002
Färbekasten nach Hellendahl, DURAN®
Dosen Färbeküvetten
Soda-Lime glass.
For up to 16 microscope slides (76x26 mm), with widening towards the top.
Achtung! Bitte beachten: Note: Do not clean staining dishes and jars at temperatures above 60°C (glass corrosion is possible).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge