Messpipetten, Mohr, Natronkalkglas, Inhalt: 20 ml, Teilung: 0,1 ml, Toleranz: ±0,1 ml, Länge: 360 mm
Lieferant: Duran Group GmbH
Messpipetten, Mohr, Natronkalkglas, Inhalt: 20 ml, Teilung: 0,1 ml, Toleranz: ±0,1 ml, Länge: 360 mm
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Messpipette, AR®-Glas , konformitätsbescheinigt, blaue Bedruckung, Type 3 (Vollablauf, Nullpunkt oben), Genauigkeitsklasse AS, Charg enzertifikat, 20 ml 1 * 6 ST SCOT233493203 1 * 6 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 233493203
Lokale Artikelnummer:: SCOT233493203
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder