DURAN® Adapter, Vorstösse, Vakuum, Gerade
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
241312106 241313402 241314604
SCOT241312106EA 54.4 EUR InStock
SCOT241312106 SCOT241313402 SCOT241314604
DURAN® Adapter, Vorstösse, Vakuum, Gerade
Destillationsbauteile Destilliervorstöße
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Gerade, mit zwei Normschliffen und anschraubbarem Kunststoff-Schlauchanschluss.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge