Gefäße, mit Schulter und Deckel, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
242073408 242074507 242075109
SCOT242073408EA 37.6 EUR InStock
SCOT242073408 216-0284 216-3118
Gefäße, mit Schulter und Deckel, DURAN®
Dosen Dosen, Universal
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Jar can allows the storage and transport of materials. The matching lid prevents turbulence during transport or contamination.
Zertifizierungen: According to DIN 12340.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge