Zwischenstücke mit Schlaucholive, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
243000604 243000801 243000904
SCOT243000604EA 15.4 EUR InStock
SCOT243000604 SCOT243000801 SCOT243000904
Zwischenstücke mit Schlaucholive, DURAN®
Adapter Adapter, Normschliff mit Schlaucholiven
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Adapter mit Normschliffkegel und rechtwinkligem Schlauchnippelanschluss.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge