Abklärflaschen, mit Bodentubus und Ablasshahn, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
247024405 247026303
SCOT247024405EA 169 EUR InStock
SCOT247024405 SCOT247026303
Abklärflaschen, mit Bodentubus und Ablasshahn, DURAN®
Flaschen Abklärflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Bodentubus NS 29/32 und Normschliff-Ablasshahn. Hals mit Normschliff-Hülse und Normschliff-Stopfen aus Glas.
Zertifizierungen: DIN 12037
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge