Standardkonus mit Spitze, veredelt, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
286163007 286163401 286164003 286165205 286166004 286168605 286169404 286169601 286170208 286170808 286171007 286171204 286171607 286164406 286172209 286166801
SCOT286163007EA 72.8 EUR InStock
SCOT286163007 SCOT286163401 SCOT286164003 SCOT286165205 SCOT286166004 SCOT286168605 SCOT286169404 SCOT286169601 SCOT286170208 SCOT286170808 SCOT286171007 SCOT286171204 SCOT286171607 SCOT286164406 SCOT286172209 SCOT286166801
Standardkonus mit Spitze, veredelt, DURAN®
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge