DURAN® Sicherheitsverbindungen, Kegel mit Rand
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
286181402 286181908 286182407 286182904 286183403 286184502
SCOT286181402EA 94.3 EUR InStock
SCOT286181402 SCOT286181908 SCOT286182407 SCOT286182904 SCOT286183403 SCOT286184502
DURAN® Sicherheitsverbindungen, Kegel mit Rand
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
Kegel mit Kragen und zusätzlich eingegossenem Glasring.
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • Kegel mit Kragen und zusätzlich angeformtem Glasring verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schliffs
  • Festsitzende Schliffe lassen sich hier leichter lösen, die Gefahr von Glasbruch und damit verbundenen Risiken wird somit minimiert
  • Einsatz in Geräten zum Umgang mit Gefahrenstoffen oder Arbeiten mit Druckunterschieden im Hochvakuumbereich
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
Um hohen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, beispielsweise beim Umgang mit gefährlichen Stoffen oder Druckunterschieden, bieten DURAN® Sicherheitsverbindungen einen sehr guten Schutz gegen unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung. Darüber hinaus bieten DURAN® Sicherheitsverbindungen ein System zum Trennen von festsitzenden Kegeln und Hülsen. Dadurch wird das Risiko eines Bruchs und damit verbundener Gefahren minimiert.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge