Röhrchen mit Schraubgewinde, GL, dickwandiges DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
286252205 286254009 286256807 286259607 286263005
SCOT286252205EA 2.4 EUR InStock
SCOT286252205 SCOT286254009 SCOT286256807 SCOT286259607 SCOT286263005
Röhrchen mit Schraubgewinde, GL, dickwandiges DURAN®
Adapter Adapter, Gewinderohre
Hergestellt aus DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • dickwandig
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Schraubgewinde GL. Wird von Glasbläsern in der Herstellung von Laborglaswaren verwendet.
Ergänzend zu DIN 12216
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge