Wasserstrahlpumpe, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
292500101
SCOT292500101EA 95.1 EUR InStock
SCOT292500101
Wasserstrahlpumpe, DURAN®
Pumpen Wasserstrahl-Vakuumpumpen
Aus Polypropylen.
  • Saugleistung: 400 l/h bei 3,5 bar Wasserdruck und 12 °C Wassertemperatur
  • Mit Rückschlagventil
  • Mit Olive und Adaptern für 1/2“ und 3/4“
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge