Schraubverschlüsse für Laborflaschen, mit Halterung für Thermometersonde
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
299912801
SCOT299912801EA 125 EUR InStock
SCOT299912801
Schraubverschlüsse für Laborflaschen, mit Halterung für Thermometersonde
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PP-Kappen mit Halterung aus Edelstahl.
  • Zur Verwendung in Autoklaven und Sterilisatoren im Labor
  • Maximale Temperatur: 140 °C
  • Autoklavierbar: 121 °C
Der DURAN® Schraubverschluss GL 45 mit Temperaturfühlerhalterung besteht aus einer Edelstahlhalterung, die fest in einem blauen GL 45-Verschluss aus Polypropylen integriert ist. Die Halterung ist geeignet für Temperaturmessfühler aus Metall mit einem Durchmesser von 6,0 mm, die häufig beim Autoklavieren bzw. Sterilisieren im Labor eingesetzt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge