Schraubverschlüsse für Laborflaschen, mit Halterung für Thermoelement
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
299922802
SCOT299922802EA 162 EUR InStock
SCOT299922802
Schraubverschlüsse für Laborflaschen, mit Halterung für Thermoelement
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
Der DURAN® Schraubverschluss mit Thermoelementhalterung besteht aus einer Halterung, die fest in einem blauen GL 45-Schraubverschluss aus Polypropylen integriert ist. Diese fasst bis zu drei getrennte Thermoelementleitungen, die in Autoklaven oder Sterilisatoren genutzt werden.
  • Zur Verwendung in Autoklaven und Sterilisatoren im Labor
  • Maximale Temperatur: 140 °C
  • Autoklavierbar: 121 °C
Ein häufiges Problem bei der Verwendung von Thermoelementen ist, dass deren sehr dünnen Verbindungsleitungen dazu neigen, sich aufzurollen. Dies macht es schwer, die Spitze des Thermofühlers (wo die Temperatur gemessen wird) während des gesamten Sterilisationszyklus in der korrekten Position innerhalb der Flasche zu halten. Um dieses Problem zu lösen, besitzt der DURAN® Schraubverschluss GL 45 ein PTFE-Röhrchen als Thermoelementhalterung, um die Leitungen gerade zu halten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge