ESD-Berufsschuhe, Clogs, natürliche Form SRC Deggendorf, 1322
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.1422.01.37 1.1322.01.41 1.1322.01.42 1.1322.01.43 1.1322.01.45 1.1322.01.46 1.1422.01.36 1.1422.01.40 1.1322.02.46 1.1422.01.38 1.1422.01.39 1.1322.02.42 1.1322.02.43 1.1322.02.44 1.1322.02.45 1.1422.02.36 1.1422.02.37 1.1422.02.38 1.1422.02.39 1.1422.02.40
SCRR1.1422.01.37EA 80.8 EUR InStock
SCRR1.1422.01.37 SCRR1.1322.01.41 SCRR1.1322.01.42 SCRR1.1322.01.43 SCRR1.1322.01.45 SCRR1.1322.01.46 SCRR1.1422.01.36 SCRR1.1422.01.40 SCRR1.1322.02.46 SCRR1.1422.01.38 SCRR1.1422.01.39 SCRR1.1322.02.42 SCRR1.1322.02.43 SCRR1.1322.02.44 SCRR1.1322.02.45 SCRR1.1422.02.36 SCRR1.1422.02.37 SCRR1.1422.02.38 SCRR1.1422.02.39 SCRR1.1422.02.40
ESD-Berufsschuhe, Clogs, natürliche Form SRC Deggendorf, 1322
Schuhe und Stiefel
Arbeitsschuh aus Glattleder, Leder-Innenfutter und einer rutschhemmenden Nitrilkautschuksohle Profil EXPERT sowie Rist- und Fersenriemen.
  • Weiche Lederfütterung
  • Auswechselbare Einlegesohle aus PUR-Schaum
  • Orthopädische Einlagen möglich
  • Dreifach Dämpfung im Ballen und Fersenbereich entlastet Gelenke
ESD- und küchengeeignet.
Farbe: Weiß oder schwarz
Weite: 9
Gewicht: 390 g
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge