ESD-Arbeitsschuhe, Clogs, HACCP, Sandalen, Schwarzenbach, 11310, 11410
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.1310.01.39 1.1310.01.40 1.1423.01.35 11.1323.01.35 1.1310.01.44 1.1310.01.45 1.1310.01.46 1.1310.01.47 1.1410.01.35 1.1410.01.37 1.1410.01.39 1.1410.01.40
SCRR1.1310.01.39EA 0 EUR InStock
SCRR1.1310.01.39 SCRR1.1310.01.40 SCRR1.1423.01.35 SCRR11.1323.01.35 SCRR1.1310.01.44 SCRR1.1310.01.45 SCRR1.1310.01.46 SCRR1.1310.01.47 SCRR1.1410.01.35 SCRR1.1410.01.37 SCRR1.1410.01.39 SCRR1.1410.01.40
ESD-Arbeitsschuhe, Clogs, HACCP, Sandalen, Schwarzenbach, 11310, 11410
Schuhe und Stiefel
Sandale aus vollnarbigem Rindleder mit gepolstertem Schaft, verstellbarem Fersenriemen, Lederinnenfutter und PU/Gummi-Laufsohle.
  • Anatomisches Kork-Fußbett mit Lederauflage garantiert bestes Fußklima und lässt die Füße nicht ermüden
  • Weich Komfortsohle mit extrem rutschhemmendes und ESD-fähiges Sohlenprofil sorgt für optimale Sicherheit
ESD-konform und zur Verwendung in Küchen geeignet.
Farbe: Weiß, Weite: 9
Breite: 9
Gewicht: 360 g
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge