ESD-Berufsschuhe, Clogs, Tiefbett Leder München, 11320, 11420
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.1420.0114/38 1.1420.0114/40 1.1420.0114/37 1.1420.01.35 1.1420.01.36 1.1420.01.37 1.1420.01.38 1.1420.01.39 1.1420.01.40 1.1320.01.1441 1.1320.01.1442 1.1320.01.1444 1.1320.01.1445 1.1320.01.1447 1.1320.01.1448
SCRR1.1420.0114/38EA 0 EUR InStock
SCRR1.1420.0114/38 SCRR1.1420.0114/40 SCRR1.1420.0114/37 SCRR1.1420.01.35 SCRR1.1420.01.36 SCRR1.1420.01.37 SCRR1.1420.01.38 SCRR1.1420.01.39 SCRR1.1420.01.40 SCRR1.1320.01.1441 SCRR1.1320.01.1442 SCRR1.1320.01.1444 SCRR1.1320.01.1445 SCRR1.1320.01.1447 SCRR1.1320.01.1448
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Tiefbett Leder München, 11320, 11420
Schuhe und Stiefel
Berufssandale in Tiefbettform aus vollnarbigem Rindleder und einer antistatischen und rutschhemmenden "A4" Nitrilkautschuk-Sohle, mit Rist- und Fersenriemen.
  • Anatomisch geformtes, stabilisierendes Fußbett aus Kork-Latex
  • Fußbett mit Fersenpolster, Gelenkstütze und Zehengreife
  • Fersendämpfung
ESD- und küchengeeignet.
Farbe: Weiß
Width: 9
Weight: 300 g
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge