ESD-Berufsschuhe, zum Schnüren, 1330
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.1430.01.36 1.1430.01.37 1.1430.01.38 1.1430.01.39 1.1430.01.40
SCRR1.1430.01.36EA 83.5 EUR InStock
SCRR1.1430.01.36 SCRR1.1430.01.37 SCRR1.1430.01.38 SCRR1.1430.01.39 SCRR1.1430.01.40
ESD-Berufsschuhe, zum Schnüren, 1330
Schuhe und Stiefel
ESD-Berufsschuhe aus Glattleder, Leder-Innenfutter und einer rutschhemmenden Nitrilkautschuksohle Profil EXPERT.
  • Angenehmes Fußklima durch weiches Rindleder-Futter
  • Auswechselbare Einlegesohle aus PUR-Schaum
  • Orthopädische Einlagen möglich
  • Dreifach Dämpfung im Ballen und Fersenbereich entlastet Gelenke
ESD- und küchengeeignet.
Farbe: Weiß
Weite: 9
Gewicht: 420 g
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O1, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge