Software, OpenLab CDS
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
906-0103EA 5420 EUR InStock
906-0103 906-0104 906-0105 906-0106 906-0107 906-0108 906-0109 906-0110 906-0111 906-0112 906-0113 906-0114 906-0115 906-0119 SCSOK4626BA SCSOK4630BA
Software, OpenLab CDS
Software Chromatography Software
Agilent OpenLab CDS ist die neueste Generation der Chromatographie Daten Systeme, entwickelt für einfachste Handhabung und hohe Produktivität. OpenLab CDS bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Anlagensteuerung und Datenerfassung speziell für Hitachi HPLC Geräte und Aminosäure-Analysatoren. Zusätzlich wird ein eine große Anzahl an Geräten anderer Hersteller unterstützt, wie z.B. Agilent LC, GC und LC/MS Systeme. Es spielt keine Rolle ob Sie ein einzelnes Gerät oder ein großes Netzwerk analytischer Geräte steuern möchten; OpenLab CDS wächst mit Ihren Ansprüchen.
  • Direkte Ansteuerung der Hitachi HPLC und Aminosäuren-Analysatoren
  • Einzelarbeitsplatz und Netzwerkunterstützung. Flexible anpassbare Software-Architektur
  • Eine Software für LC, GC, GC/MS vieler unterschiedlicher Hersteller. Steuerung unterschiedlichster Techniken über eine Softwareoberfläche
  • Neue Benutzeroberfläche zeigt nur die relevanten Funktionen für Ihre aktuelle Arbeit
  • Integrierte Berechnungstools verhindern Fehler durch Datenexport
  • Einfachere und schnellere Erstellung anspruchsvoller Reports
  • Funktionen wie der „Peak Explorer“ beschleunigen die Datenverarbeitung und Auswertung
  • Zentralisiertes Gerätemanagement und System Administration erhöhen die Effizienz und Auslastung Ihres Geräteparks.
  • Fest integrierte Sicherungen, schützen Ihre Daten, regulieren den Zugang und sorgen somit für ein hohes Maß an Datenintegrität
  • Verbesserte Auditrails ermöglichen es Ihnen eine einfache und sichere Dokumentation aller Arbeitsschritte zu gewährleisten
  • Automatische Software Migrations-Programme erlauben es Daten und Methoden aus älteren CDS Editionen wie z.b. ChemStation oder EZChrom Edition zu importieren (nur Einzelplatzversionen)
Mit dem neuen „Custom Calculator“, ermöglicht es Ihnen OpenLab CDS Ihre Messwerte mit unterschiedlichsten Variablen und Rechenoperationen direkt weiter zu verarbeiten. Hierbei ist es möglich die Ergebnisse Peak-für-Peak oder gleich eine ganze Messreihe auszuwerten.
Zusätzlich zu den starken Integrations- und Entwicklungsfunktionen bietet OpenLab CDS eine flexible Reporting-Engine die Reports basierend auf mehr als 20 vorgefertigten Templates erstellt. Diese können leicht modifiziert, exportiert und Ihren Anforderungen entsprechend angepasst werden.
Zertifizierungen: Durch vollständige FDA 21 CFR Part 11 Compliance erfüllt OpenLab CDS alle regulatorischen Vorgaben. Somit können Sie unbesorgt Ihren Focus ganz auf die tägliche Arbeit im Labor richten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge