Switchbox: Steuerungseinheit fr SCAT Einbausignalbox oder Signalbox T1 / T5. Steuert das elektrische Umschaltventil nach erreichtem Fllstand. Zustzlich kann die SwitchBox in jede Art von automatisierten Schaltkreis (Pumpe, Ventil, Steuerung usw. r 1 * 1 ST
Lieferant: SCAT VERTRIEB
Switchbox: Steuerungseinheit fr SCAT Einbausignalbox oder Signalbox T1 / T5. Steuert das elektrische Umschaltventil nach erreichtem Fllstand. Zustzlich kann die SwitchBox in jede Art von automatisierten Schaltkreis (Pumpe, Ventil, Steuerung usw. r 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Switchbox: Steuerungseinheit für SCAT Einbausignalbox oder Signalbox T1 / T5. Steuert das elektrische Umschaltventil nach erreichtem Füllstand. Zusätzlich kann die SwitchBox in jede Art von automatisierten Schaltkreis (Pumpe, Ventil, Steuerung usw. r 1 * 1 ST SCTV106730 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 106730
Lokale Artikelnummer:: SCTV106730
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder