Zubehör
Lieferant: S.C.A.T.
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
108037 108038 108039 108045 108048 108051 108050 900107 900108 610703 108304 108334 106731
590-0727EA 47.9 EUR InStock
590-0727 590-0728 590-0729 590-0734 590-0737 590-0740 590-0739 554-2714 554-2715 SCTV610703 SCTV108304 SCTV108334 SCTV106731
Zubehör
Füllstandssensoren
Necessary and helpful accessories for use with SCAT electronic level controls.
  • Switching cables
  • Disk sensors
  • Signal cables
  • Power supply units
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge