Erdung und Adapter, SymLine®
Lieferant: S.C.A.T.
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
106415 106410 107632 106423 106409 106408 108079 106417 106434 121211 108176 106510 106539 106584 108272 108262 106523 108270
554-4360EA 37.15 EUR InStock
554-4360 554-1768 554-1848 554-4364 554-4359 554-4358 SCTV108079 SCTV106417 SCTV106434 SCTV121211 SCTV108176 SCTV106510 SCTV106539 SCTV106584 SCTV108272 SCTV108262 SCTV106523 SCTV108270
Erdung und Adapter, SymLine®
Fittings und Verbinder
Verzahnen Sie das SymLine®-System nach Ihren Bedürfnissen. Diese Produktauswahl umfasst mehrere nützliche Zusatzteile.
  • SymLine® bietet für jedes gängige Gewinde einen passenden Adapter, um Probleme beim Verbinden unterschiedlicher Gewindearten zu vermeiden
  • Viele nützliche Zubehörteile ermöglichen es dem Benutzer, das SymLine®-System nach seinen spezifischen Bedürfnissen zu konfigurieren
  • Alle Zubehörteile sind elektrisch ableitfähig und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Laboratorien zugelassen
Entsorgen Sie flüssige HPLC-Abfälle sicher. SymLine® ist schnell installiert, ohne dass Bohrungen oder technische Änderungen an der bestehenden Laborausstattung vorgenommen werden müssen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge