Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

HPLC Entsorgungs-Sets, V2.0

Lieferant: S.C.A.T.

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

307307 307310 307328 307367 307368 307369 307370 307371 307372 307373 307324 307355 307366 307374 307375 307376 307377 307378 307379
SCTV307307EA 172 EUR InStock
SCTV307307 SCTV307310 SCTV307328 SCTV307367 SCTV307368 SCTV307369 SCTV307370 SCTV307371 SCTV307372 SCTV307373 SCTV307324 SCTV307355 SCTV307366 SCTV307374 SCTV307375 SCTV307376 SCTV307377 SCTV307378 SCTV307379
HPLC Entsorgungs-Sets, V2.0
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
Die HPLC-Abfall-Sets, V2.0 sind wirtschaftliche Kombinationen zur sauberen und sicheren Entsorgung von flüssigen Laborabfällen aus HPLC-Anlagen oder anderen Analysegeräten. Alle Sets bestehen aus einem Kanister und einer original SCAT Safety Cap mit Abluftfilter sowie Fittings, Blindstopfen und einem Schlauchanschluss.

  • Maßgeschneidertes System mit hochwertigen Set-Komponenten
  • Safety Cap vom Premiumhersteller SCAT
  • Sicherheitskanister aus HDPE oder PP Material
  • Attraktiver Preis im Vergleich zum Einzelkauf
  • Sofort einsatzbereit, keine weiteren Komponenten notwendig

SCAT bietet ein komplettes System zur sicheren Ver- und Entsorgung von Lösungsmitteln in der Analytik. Alle Produkte sind generationsübergreifend kompatibel und perfekt aufeinander abgestimmt.

Bestellinformation: HPLC Waste-Set 1, V2.0: 2× 2,3/3,2 mm Ext.Ø, 1× 6,4 bis 9 mm Int.Ø, Filter M, mit Wechselanzeige
HPLC-Abfall-Set 2, V2.0: 2× 2,3/3,2 mm Ext.Ø, 1× 6,4 bis 9 mm Int.Ø, Filter M, mit Wechselanzeige
HPLC Waste-Set 3, V2.0: 2× 3,2 mm Ext.Ø, 1× 5,0 bis 11,5 mm Int.Ø, Filter S, mit Wechselanzeige
Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge