HPLC Ver- und Entsorgungs-Set, V2.0
Lieferant: S.C.A.T.
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
307337 307447
SCTV307337EA 549 EUR InStock
SCTV307337 SCTV307447
HPLC Ver- und Entsorgungs-Set, V2.0
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
Das HPLC Ver- und Entsorgungs-Set, V2.0 ist das universelle Set mit allen erforderlichen Komponenten für die Lösungsmittelver- und -entsorgung aller HPLC/UHPLC-Anlagen.
  • Sicherheit für Lösungsmittelzufuhr und -abfall
  • Passt zu jeder HPLC / UHPLC-Anlage
  • Inklusive Lösungsmittelflaschen und Abfallbehälter
  • Blockiert Lösungsmitteldämpfe
  • Schützt Ihr System vor Kontamination
  • Hält Lösungsmittelmischungen stabil
Das Sicherheitsset verbindet Schläuche zuverlässig und verhindert das Austreten gefährlicher Dämpfe. Das Set beinhaltet alle für die Versorgung erforderlichen Komponenten (SafetyCaps, Belüftungsventile und Laborflaschen) sowie die für die Entsorgung benötigten Utensilien (SafetyWasteCap, Abluftfilter und Abfallkanister). Darüber hinaus sind alle weiteren für die individuelle Konfiguration benötigten Komponenten (Fittings, Schlauchverbindungen, Blindstopfen) bereits enthalten.
Zertifizierungen: Brandschutz nach UL-94.
Bestellinformation: Alle Komponenten des Sets können separat nachbestellt werden.
Lieferumfang: Das Set enthält die folgenden Komponenten:
4 × SafetyCap III V2.0 GL 45
4 × 1 Liter Klarglasflaschen GL 45
1 × 5 Liter PE-HD-Abfallbehälter GL 45
1× SafetyWasteCap V2.0 GL 45 (4× Anschluss ∅ 2,3 - 3,2 mm; 1× Anschluss ∅ 6,4 - 9 mm)
10× Blindstopfen für Kapillaranschluss
1× gewinkelter Schlauchanschluss 9,5 - 10 mm
2× gerader Schlauchanschluss 6 - 8 mm
1× Abluftfilter Größe M
5× violette Fittings Ø 2,3 mm
5× blaues Fittings Ø 3,2 mm
5× gelbe Fittings Ø 3,2 mm
5× grüne Fittings Ø 1,6 mm
Achtung! Bitte beachten: Abluftfilter und Belüftungsventile haben eine Nutzungsdauer von 6 Monaten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge