HPLC-Starter Kits, Versorgung V2.0
Lieferant: S.C.A.T.
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
399200 399201 399202
SCTV399200EA 279 EUR InStock
SCTV399200 SCTV399201 SCTV399202
HPLC-Starter Kits, Versorgung V2.0
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Die Starter-Kits bestehend aus SCAT SafetyCaps, Blindstopfen, Fittings und Luftventilen für die Versorgung von HPLC-Anlagen.
  • Preisvorteil im Vergleich zur Einzelbestellung
  • Passend für alle gängigen HPLC-Systeme
  • Nicht benötigte Anschlüsse können mit den mitgelieferten Blindschrauben verschlossen werden, wodurch das System universell einsetzbar ist, auch wenn weniger Anschlüsse benötigt werden
Erstentnahmegeräte, die mit allen gängigen HPLC-Anlagen verwendet werden können, ermöglichen die sichere Extraktion von Lösungsmitteln.
Bestellinformation: Alle Set-Komponenten können separat nachbestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge