Safety Waste Caps, Elektrisch Ableitfähig
Lieferant: S.C.A.T.
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
460050 460060 460070 460090
SCTV460050EA 129 EUR InStock
SCTV460050 SCTV460060 SCTV460070 SCTV460090
Safety Waste Caps, Elektrisch Ableitfähig
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
SCAT Safety Waste Caps, gefertigt aus elektrisch ableitfähigem PTFE, sind hermetisch abdichtende Verschlüsse für die sichere Entsorgung Ihrer flüssigen HPLC-Abfälle (z.B. Lösemittel, Säuren, Laugen)
  • Zur Verhinderung von Explosionen durch statische Entladung
  • Hergestellt aus elektrisch ableitfähigem PTFE-Material
  • In unterschiedlichen Gewindegrößen erhältlich
Der SCAT Abluftfilter mit drei Schichten Aktivkohle bindet Dämpfe. Er sorgt damit zusätzlich für sicheren Druckausgleich und Arbeitssicherheit.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge