wipes 100 ST, sehr gute Materialvertrglichkeit (z.B. Tablets) schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.) wirksam in Anlehunung an EN 16615 (4-Felder-Test) in 1 Minute dermatologisch getestet grosse hochwertige Tcher (20 x 20 cm) ohne Farb- und Parfmstof 1 * 6 ST
Lieferant: SCHUELKE MAYR
wipes 100 ST, sehr gute Materialvertrglichkeit (z.B. Tablets) schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.) wirksam in Anlehunung an EN 16615 (4-Felder-Test) in 1 Minute dermatologisch getestet grosse hochwertige Tcher (20 x 20 cm) ohne Farb- und Parfmstof 1 * 6 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
wipes 100 ST, sehr gute Materialverträglichkeit (z.B. Tablets) schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.) wirksam in Anlehunung an EN 16615 (4-Felder-Test) in 1 Minute dermatologisch getestet grosse hochwertige Tücher (20 x 20 cm) ohne Farb- und Parfümstof 1 * 6 ST SCUE70000038 1 * 6 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 70000038
Lokale Artikelnummer:: SCUE70000038
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder