Silikoneinlagen für Pipettencontainer
Lieferant: schuett-biotec GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3523213
SCUT3523213EA 9.7 EUR InStock
SCUT3523213
Silikoneinlagen für Pipettencontainer
Einsätze
Silikongummi zum Einlegen in die Pipettencontainer VARICON RS (Unterteil) und SPECICON (Unter- und Oberteil). Verhindern das Beschädigen der Pipetten bei plötzlichen Stößen.
Dicke: 2 mm
Ø: 58 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge