Flasche, Weithals, HDPE, rechteckig, mit Schraubverschluss
Lieferant: SEMADENI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1830
SEMA1830EA 11.7 EUR InStock
SEMA1830
Flasche, Weithals, HDPE, rechteckig, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Dichter Verschluss
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge