Schläuche, LDPE
Lieferant: SEMADENI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2382
SEMA2382EA 87.6 EUR InStock
SEMA2382
Schläuche, LDPE
Schläuche Transferschlauch
Made of LDPE, translucent
  • Slightly flexible
  • Highly resistant to chemicals and solvents
  • Good temperature resistance
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge