Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tape dispenser

Lieferant: SEMADENI

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

4342
SEMA4342EA 73.4 EUR InStock
SEMA4342
Tape dispenser
Klebeband-Abroller
This tape dispenser has good stability due to its own weight of approx. 1,25 kg and non-slip bottom plate.

  • White plastic housing

Suitable for all commercially available adhesive tapes up to 25 mm wide and with inner diameter of 25 or 76 mm (in particular self-adhesive tape - PVC with width 12, 19 and 25 mm).

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

EGÄNZENDE PRODUKTE

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge